Stampa…
2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2778-1G PC2778-5G
APOSPC2778-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2778-1G APOSPC2778-5G
2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
2,4-Difluoro-6-nitrophenol
Formula: C₆H₃F₂NO₃
Punto di fusione: 49…50 °C
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094186
CAS Number: 364-31-8