2-Amino-4,5-difluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅F₂NO Punto di fusione: 135…140 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03094185 CAS Number: 163734-01-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |