Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2773-1G PC2773-5G PC2773-25G
APOSPC2773-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2773-1G APOSPC2773-5G APOSPC2773-25G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Peso molecolare: 235,9953 g/mol
Punto di fusione: 67 °C
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094182
CAS Number: 320-75-2