Stampa…
5-Fluoro-m-anisaldehyde 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2772-1G PC2772-25G PC2772-5G
APOSPC2772-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2772-1G APOSPC2772-25G APOSPC2772-5G
5-Fluoro-m-anisaldehyde 97+%
5-Fluoro-m-anisaldehyde
Formula: C₈H₇FO₂
Punto di fusione: 24…29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741376
CAS Number: 699016-24-5