Stampa…
5-Bromo-2-fluoroaniline 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2771-100G PC2771-10G PC2771-25G
APOSPC2771-100GEA 59.7 EUR
APOSPC2771-100G APOSPC2771-10G APOSPC2771-25G
5-Bromo-2-fluoroaniline 98+%
5-Bromo-2-fluoroaniline
Formula: C₆H₅BrFN
Peso molecolare: 190,01 g/mol
Punto di ebollizione: 105 °C/12mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094181
CAS Number: 2924-09-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III