Stampa…
trans-3,5-Difluorocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2766-25G PC2766-100G PC2766-5G
APOSPC2766-25GEA 60.9 EUR
APOSPC2766-25G APOSPC2766-100G APOSPC2766-5G
trans-3,5-Difluorocinnamic acid 98%
trans-3,5-Difluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆F₂O₂
Punto di fusione: 204…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010321
CAS Number: 147700-58-1