Stampa…
trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2764-25G PC2764-5G PC2764-100G
APOSPC2764-25GEA 30.6 EUR
APOSPC2764-25G APOSPC2764-5G APOSPC2764-100G
trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%
trans-3,4-Difluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆F₂O₂
Punto di fusione: 194…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010320
CAS Number: 112897-97-9