Stampa…
trans-2,5-Difluorocinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (E)-3-(2,5-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2762-25G PC2762-100G PC2762-5G
APOSPC2762-25GEA 58.2 EUR
APOSPC2762-25G APOSPC2762-100G APOSPC2762-5G
trans-2,5-Difluorocinnamic acid 97%
trans-2,5-Difluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆F₂O₂
Peso molecolare: 184,14 g/mol
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010318
CAS Number: 112898-33-6