trans-2,4-Difluorocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₆F₂O₂ Punto di fusione: 215…216 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010317 CAS Number: 94977-52-3 |