Stampa…
2,3-Difluorocinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(2,3-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2760-25G PC2760-5G
APOSPC2760-25GEA 159 EUR
APOSPC2760-25G APOSPC2760-5G
2,3-Difluorocinnamic acid 97%
2,3-Difluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆F₂O₂
Peso molecolare: 184,14 g/mol
Punto di fusione: 200…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061291
CAS Number: 207981-48-4