Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2759-1G PC2759-250MG PC2759-5G
APOSPC2759-1GEA 102 EUR
APOSPC2759-1G APOSPC2759-250MG APOSPC2759-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃ClF₄O₂S
Peso molecolare: 262,61 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C/8mmHg
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01090999
CAS Number: 1744-43-0
UN: 3265
ADR: 8,II