Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2756-1G PC2756-500MG
APOSPC2756-1GEA 36.4 EUR
APOSPC2756-1G APOSPC2756-500MG
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₇F₃O₃
Punto di fusione: 185…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066338
CAS Number: 783-13-1