Stampa…
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2,4-Difluorophenacyl bromide
PC2755-25G PC2755-5G PC2755-100G
APOSPC2755-25GEA 236 EUR
APOSPC2755-25G APOSPC2755-5G APOSPC2755-100G
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
Peso molecolare: 235,03 g/mol
Punto di fusione: 31…35 °C
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142822
CAS Number: 102429-07-2
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II