Bis(4-fluorophenyl)sulphone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Fluorophenyl sulphone, 4,4'-Difluoro diphenyl sulphone, 1-Fluor-4-((4-fluorphenyl)sulphonyl)benzol, 4,4'-sulphonylbis(fluorobenzene)
Formula:
C₁₂H₈F₂O₂S Peso molecolare: 254.26 g/mol Punto di fusione: 98…100 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000350 CAS Number: 383-29-9 EINECS: 206-847-4 |