4,4'-Difluorobiphenyl 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
Formula:
C₁₂H₈F₂ Punto di ebollizione: 254…255 °C Punto di fusione: 88…91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000349 CAS Number: 398-23-2 EINECS: 206-910-6 UN: 3152 ADR: 9,II |