Stampa…
3,3'-Difluorobiphenyl 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
PC2748C-1G PC2748C-5G
APOSPC2748C-1GEA 144 EUR
APOSPC2748C-1G APOSPC2748C-5G
3,3'-Difluorobiphenyl 97%
3,3'-Difluorobiphenyl
Formula: C₁₂H₈F₂
Peso molecolare: 190,19 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C/14mmHg
Punto di fusione: 44415 °C
Densità: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039216
CAS Number: 396-64-5
EINECS: 206-905-9
UN: 3151
ADR: 9,II