Stampa…
2,2'-Difluorobiphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2748-1G PC2748-25G PC2748-5G
APOSPC2748-1GEA 23.4 EUR
APOSPC2748-1G APOSPC2748-25G APOSPC2748-5G
2,2'-Difluorobiphenyl
2,2'-Difluorobiphenyl
Formula: C₁₂H₈F₂
Peso molecolare: 190,19 g/mol
Punto di fusione: 117…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 388-82-9
UN: 3152
ADR: 9,II