α-Bromo-2,5-difluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC2742-10G
PC2742-250G
PC2742-50G
APOSPC2742-10GEA
21.9
EUR
APOSPC2742-10G
APOSPC2742-250G
APOSPC2742-50G
α-Bromo-2,5-difluorotoluene 98%
α-Bromo-2,5-difluorotoluene
Formula:
C₇H₅BrF₂ Densità: 1,609 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 16 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009897 CAS Number: 85117-99-3 UN: 2924 ADR: 3+8,II |