Stampa…
2,4-Difluorobenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4-difluorobenzene, α-Bromo-2,4-difluorotoluene
PC2741-100G PC2741-25G
APOSPC2741-100GEA 226 EUR
APOSPC2741-100G APOSPC2741-25G
2,4-Difluorobenzyl bromide 98%
2,4-Difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrF₂
Punto di ebollizione: 42…43 °C/1mmHg
Densità: 1,613 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011649
CAS Number: 23915-07-3
EINECS: 245-938-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II