Stampa…
3,5-Difluorobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2738D-1G PC2738D-10G
APOSPC2738D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2738D-1G APOSPC2738D-10G
3,5-Difluorobenzylamine 97%
3,5-Difluorobenzylamine
Formula: C₇H₇F₂N
Punto di ebollizione: 184 °C
Densità: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061244
CAS Number: 90390-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III