3,4-Difluorobenzylamine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₇F₂N Densità: 1,21 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010145 CAS Number: 72235-53-1 EINECS: 276-503-6 UN: 2735 ADR: 8,III |