Stampa…
2,6-Difluorobenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2737-25G PC2737-5G PC2737-100G
APOSPC2737-25GEA 80 EUR
APOSPC2737-25G APOSPC2737-5G APOSPC2737-100G
2,6-Difluorobenzylamine 95%
2,6-Difluorobenzylamine
Formula: C₇H₇F₂N
Peso molecolare: 143,14 g/mol
Punto di ebollizione: 174…177 °C
Densità: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010144
CAS Number: 69385-30-4
EINECS: 273-983-9
UN: 2735
ADR: 8,III