Stampa…
2,5-Difluorobenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)methanamine
PC2736-100G PC2736-25G PC2736-5G
APOSPC2736-100GEA 234 EUR
APOSPC2736-100G APOSPC2736-25G APOSPC2736-5G
2,5-Difluorobenzylamine 95%
2,5-Difluorobenzylamine
Formula: C₇H₇F₂N
Peso molecolare: 143,14 g/mol
Punto di ebollizione: 76…78 °C/15mmHg
Densità: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010143
CAS Number: 85118-06-5
EINECS: 285-658-9
UN: 2735
ADR: 8,III