Stampa…
2,4-Difluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2,4-Difluorophenyl)methanamine
PC2735-100G PC2735-25G PC2735-5G
APOSPC2735-100GEA 360 EUR
APOSPC2735-100G APOSPC2735-25G APOSPC2735-5G
2,4-Difluorobenzylamine 98%
2,4-Difluorobenzylamine
Formula: C₇H₇F₂N
Peso molecolare: 143,14 g/mol
Punto di ebollizione: 55…57 °C/8mmHg
Densità: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010142
CAS Number: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
UN: 2735
ADR: 8,III