2,3-Difluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₇F₂N Punto di ebollizione: 65 °C/4mmHg Densità: 1,223 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070793 CAS Number: 72235-51-9 UN: 2735 ADR: 8,III |