Stampa…
3,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2734-100G PC2734-10G PC2734-25G
APOSPC2734-100GEA 77 EUR
APOSPC2734-100G APOSPC2734-10G APOSPC2734-25G
3,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
3,5-Difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆F₂O
Punto di ebollizione: 98…99 °C/9mmHg
Densità: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010313
CAS Number: 79538-20-8