Stampa…
3,4-Difluorobenzyl alcohol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3,4-Difluorophenyl)methanol
PC2733-25G PC2733-1G
APOSPC2733-25GEA 23.4 EUR
APOSPC2733-25G APOSPC2733-1G
3,4-Difluorobenzyl alcohol 96%
3,4-Difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆F₂O
Peso molecolare: 144,12 g/mol
Densità: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010628
CAS Number: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3