Stampa…
2,6-Difluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2732-10G PC2732-25G
APOSPC2732-10GEA 21.9 EUR
APOSPC2732-10G APOSPC2732-25G
2,6-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,6-Difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆F₂O
Punto di ebollizione: 88 °C/14mmHg
Densità: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004603
CAS Number: 19064-18-7