Stampa…
2,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)methanol
PC2731-100G PC2731-250G PC2731-25G
APOSPC2731-100GEA 71.3 EUR
APOSPC2731-100G APOSPC2731-250G APOSPC2731-25G
2,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,5-Difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆F₂O
Peso molecolare: 144,12 g/mol
Densità: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010627
CAS Number: 75853-20-2
EINECS: 278-325-4