Stampa…
2,4-Difluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Difluorobenzyl Alcohol, (2,4-Difluorophenyl)methanol
PC2730-100G PC2730-10G PC2730-25G
APOSPC2730-100GEA 188 EUR
APOSPC2730-100G APOSPC2730-10G APOSPC2730-25G
2,4-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,4-Difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆F₂O
Peso molecolare: 144,12 g/mol
Punto di ebollizione: 51…52 °C/1mmHg
Densità: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009983
CAS Number: 56456-47-4
EINECS: 260-191-3