2,3-Difluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₆F₂O Densità: 1,282 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010312 CAS Number: 75853-18-8 |