Stampa…
3,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2728-100G PC2728-25G
APOSPC2728-100GEA 186 EUR
APOSPC2728-100G APOSPC2728-25G
3,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
3,5-Difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃ClF₂O
Peso molecolare: 176.55 g/mol
Punto di ebollizione: 173…175 °C
Densità: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010309
CAS Number: 129714-97-2
UN: 3265
ADR: 8 II