Stampa…
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2726-5G PC2726-10G PC2726-25G
APOSPC2726-5GEA 71.3 EUR
APOSPC2726-5G APOSPC2726-10G APOSPC2726-25G
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃FIN
Peso molecolare: 247,01 g/mol
Punto di fusione: 103…105 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094172
CAS Number: 137553-42-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III