2,6-Difluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₃ClF₂O Punto di ebollizione: 72…75 °C/13mmHg Densità: 1,404 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 46 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000659 CAS Number: 18063-02-0 EINECS: 241-971-2 UN: 2920 ADR: 8+3,II |