2,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₃ClF₂O Punto di ebollizione: 92…93 °C/34mmHg Densità: 1,425 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009929 CAS Number: 35730-09-7 EINECS: 252-701-8 UN: 2920 ADR: 8+3,II |