2,4-Difluorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC2723-100G
PC2723-250G
PC2723-25G
APOSPC2723-100GEA
87
EUR
APOSPC2723-100G
APOSPC2723-250G
APOSPC2723-25G
2,4-Difluorobenzoyl chloride 97%
2,4-Difluorobenzoyl chloride
Formula:
C₇H₃ClF₂O Punto di ebollizione: 96…98 °C/15mmHg Densità: 1,437 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000658 CAS Number: 72482-64-5 EINECS: 276-690-4 UN: 3265 ADR: 8,II |