Stampa…
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2721-25G PC2721-5G
APOSPC2721-25GEA 78.6 EUR
APOSPC2721-25G APOSPC2721-5G
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₇Cl₃N₂
Peso molecolare: 213,49 g/mol
Punto di fusione: 261…266 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094171
CAS Number: 502496-27-7