Stampa…
(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3,4-Difluorophenyl)hydrazine xhydrochloride, 3,4-Difluorophenylhydrazinium chloride, 1-(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2720-5G PC2720-25G PC2720-100G
APOSPC2720-5GEA 14.7 EUR
APOSPC2720-5G APOSPC2720-25G APOSPC2720-100G
(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride 97%
(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₇ClF₂N₂
Peso molecolare: 180,59 g/mol
Punto di fusione: ca 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094170
CAS Number: 875664-54-3