Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2714-1G PC2714-5G PC2714-25G PC2714-100G
APOSPC2714-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2714-1G APOSPC2714-5G APOSPC2714-25G APOSPC2714-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₈H₇ClF₆N₂
Punto di fusione: ca 208 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094165
CAS Number: 502496-23-3