Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC2709-25G PC2709-5G PC2709-100G
APOSPC2709-25GEA 161 EUR
APOSPC2709-25G APOSPC2709-5G APOSPC2709-100G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso molecolare: 224,57 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094162
CAS Number: 142994-09-0