Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride
PC2708-1G PC2708-5G PC2708-25G
APOSPC2708-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2708-1G APOSPC2708-5G APOSPC2708-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃N
Peso molecolare: 205,57 g/mol
Punto di ebollizione: 109 °C/10mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060671
CAS Number: 320-41-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III