3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 3-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC2707-10G
PC2707-1G
PC2707-5G
APOSPC2707-10GEA
14.7
EUR
APOSPC2707-10G
APOSPC2707-1G
APOSPC2707-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Formula:
C₇H₈ClF₃N₂ Peso molecolare: 212,6 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00100503 CAS Number: 3107-33-3 |