Stampa…
1-Chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2704-1G PC2704-5G PC2704-10G
APOSPC2704-1GEA 24.8 EUR
APOSPC2704-1G APOSPC2704-5G APOSPC2704-10G
1-Chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
1-Chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₃ClFI
Peso molecolare: 256,4400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08458092
CAS Number: 127654-70-0