Stampa…
2-Fluoropropene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α-Methylvinyl fluoride
PC2703-25G PC2703-5G
APOSPC2703-25GEA 357 EUR
APOSPC2703-25G APOSPC2703-5G
2-Fluoropropene
2-Fluoropropene
Formula: C₃H₅F
Peso molecolare: 60,07 g/mol
Punto di ebollizione: –24 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1184-60-7
UN: 3161
ADR: 2.1,