Stampa…
5-Fluoro-3-iodotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-5-iodotoluene, 1-Fluoro-3-iodo-5-methylbenzene, 5-Fluoro-3-iodo-1-methylbenzene
PC2702-1G PC2702-5G PC2702-25G
APOSPC2702-1GEA 26.3 EUR
APOSPC2702-1G APOSPC2702-5G APOSPC2702-25G
5-Fluoro-3-iodotoluene 98%
5-Fluoro-3-iodotoluene
Formula: C₇H₆FI
Peso molecolare: 236,03 g/mol
Densità: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779015
CAS Number: 491862-84-1