Stampa…
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,3-Trifluoro-5-iodobenzene
PC2701-1G PC2701-5G PC2701-10G
APOSPC2701-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2701-1G APOSPC2701-5G APOSPC2701-10G
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂F₃I
Peso molecolare: 257.9800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03265259
CAS Number: 170112-66-0