2,4,5-Trifluoroiodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,4,5-Trifluoro-1-iodobenzene, 1,2,4-Trifluoro-5-iodobenzene
Formula:
C₆H₂F₃I Peso molecolare: 257.98 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973898 CAS Number: 17533-08-3 |