Stampa…
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2699-1G PC2699-5G PC2699-10G
APOSPC2699-1GEA 17.6 EUR
APOSPC2699-1G APOSPC2699-5G APOSPC2699-10G
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄FIO₂
Peso molecolare: 266,01 g/mol
Punto di fusione: 145…149 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00837316
CAS Number: 52548-63-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III