Stampa…
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2698-1G PC2698-25G PC2698-5G
APOSPC2698-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2698-1G APOSPC2698-25G APOSPC2698-5G
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄FIO₂
Peso molecolare: 266,01 g/mol
Punto di fusione: 140…147 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04108278
CAS Number: 56096-89-0