Stampa…
4,4'-Difluorobenzophenone 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
PC2696-1KG PC2696-250G
APOSPC2696-1KGEA 109 EUR
APOSPC2696-1KG APOSPC2696-250G
4,4'-Difluorobenzophenone 98+%
4,4'-Difluorobenzophenone
Intermediate for the manufacture of polyetheretherketone(PEEK) high performance polymer.
Formula: C₁₃H₈F₂O
Peso molecolare: 218.2 g/mol
Punto di ebollizione: 170…172 °C/10mmHg
Punto di fusione: 102…110 °C
Densità: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000353
CAS Number: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS III